Läs mer
BD Sphero™ Rainbow Calibration Partiklar
Produktkod. p-3974119
Diameter (metrisk):
3 till 3,4μ m
6 till 6,4μ m
Beskrivning:
Rainbow Calibration Partiklar (6 toppar)
Rainbow Fluorescerande Partiklar (Mellanklass FL1 Fluorescens)
Regnbågsfluorescerande partiklar (hög intensitet)
Tomma kalibreringspartiklar
Produktkod. 15888638
Brand: BD 556286
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För flödescytometrikalibrering och justering
  • För flödescytometrikalibrering och justering
  • Har emissionsspektra som är kompatibla med många vanliga fluoroforer som används för immunfluorescerande färgning med flödescytometrisk analys
  • Mycket små variationskoefficienter i både storlek och fluorescens
  • Innehåller vattenolösliga fluorescerande färgämnen som är mycket stabila, vilket gör att de kan steriliseras genom att tvättas med 70 % alkohol
  • Tillhandahålls i praktiska droppflaskor som innehåller 5 ml partikelsuspension i en koncentration av 10 7 partiklar/ml
  • Polystyren
Rainbow Calibration Partiklar (6 toppar)
  • Varje injektionsflaska innehåller en blandning av regnbågspartiklar som är färgade till sex olika fluorescerande intensiteter
  • Rainbow Calibration Partiklar (8 toppar)
    • Flaskan innehåller en blandning av regnbågspartiklar som är färgade till åtta olika fluorescerande intensiteter
  • Regnbågsfluorescerande partiklar (hög intensitet)
    • Varje injektionsflaska innehåller en enda population av regnbågspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
    • Intensiteten hos denna partikel motsvarar den ljusaste intensiteten av toppen i Rainbow Calibration Particles, 3,0-3,4 μm (fabriknr. 556286)
    Rainbow Fluorescerande Partiklar (Mellanklass FL1 Fluorescens)
    • Varje injektionsflaska innehåller en enda population av regnbågspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
  • Tomma kalibreringspartiklar
    • Varje flaska innehåller en enda population av tomma kalibreringspartiklar som är färgade till en enda fluorescerande intensitet
    • Intensiteten för denna partikel motsvarar den svagaste intensitetstoppen i Rainbow Calibration Particles (6 Peaks), 6,0-6,4 m (μfabrikant nr. 5556288)
    • Ungefärlig bakgrundsfluorescens av ofärgade celler
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Koncentration 107 partiklar/ml
    Certifikat och efterlevnad 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO
    Beskrivning Rainbow Calibration Partiklar (6 toppar)
    Diameter (metrisk) 3 till 3,4μ m
    Innehåll och lagring Vattenlösning innehållande 0,01 % NP40 och≤ 0,02% natriumazid
    Formatera Vätska
    För användning med (utrustning) Flödescytometer
    Material Polystyren
    Inkluderar Blandning av regnbågspartiklar som är färgade till 6 olika fluorescerande intensiteter
    Volym (metrisk) 5 mL
    Färg Klart
    För användning med (applikation) Kalibrering och justering av flödescytometri