Läs mer
BD Stemflow™ Human Neural Lineage Analysis Kit
Produktkod. 15801109 Handla allt BD Biosciences Produkter
Change view
Kvantitet:
25 tester
Produktkod. Kvantitet
15801109 25 tester
1 options
Produktkod. 15801109 Leverantör BD Leverantörsnummer 561526
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
Sox2 PerCP-™Cy 5.5, GFAP Alexa Fluor™ 647, Doublecortin PE, Nestin Alexa Fluor 647, Ki-67 Alexa Fluor 488, Sox1 PerCP-Cy5.5 , CD44 FITC; BD Cytofix™ fixeringsbuffert; BD Phosflow™ perm buffert III
Tillhandahåller ett omfattande forskningssystem för tillförlitlig, djupgående karakterisering av differentieringsstadier av mänskliga neurala stamceller (hNSC) från en heterogen kultur
  • Ger intracellulära multimarkördata med antikroppar som kan användas vid olika tidpunkter för att lösa hNSC från neuroner och glia i en heterogen population
  • Inkluderar viktiga neurala differentieringsmarkörer CD44, dubbelkortin, nestin, Sox1, Sox2 och GFAP, plus Ki-67 för identifiering av cyklande celler
  • Levererar en strömlinjeformad lösning för konsekventa experiment med fluorokromkonjugerade antikroppar, buffertar och ett detaljerat protokoll
  • Tillsynsstatus: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Reaktivitet Människa
Kvantitet 25 tester
För användning med (applikation) Flödescytometri
Innehåll och lagring 4 °C