Läs mer
BD Taxo™ Differentieringsskivor: Antibiotikum - Taxo SPS
Kvantitet:
1 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Organismer reagerar med kemiska ämnen impregnerade på skivor vilket resulterar i positiva eller negativa reaktioner
- Kombination av positiv och negativ reaktion hjälper till att identifiera organismen
Specifikationer
Specifikationer
| Antimikrobiella medel | SPS |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Förpackningstyp | Skiva |
| Kvantitet | 1 förpackning |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Disc Taxo Sps
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P362-Ta av nedstänkta kläder.
- P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Polyanetholesulfonate
För in vitro diagnostisk användning. Följ etablerade laboratorieprocedurer vid hantering och kassering av smittsamt material.