Läs mer
BD TMB Substrat Reagenset
Produktkod. 15808028
Change view
Formatera:
ELISA Uppsättning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Formatera Förpackningsstorlek
15808028 ELISA Uppsättning 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15808028 Leverantör BD Leverantörsnummer 555214
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Innehåller
  • Substratreagens A, 300 ml
  • Substratreagens B, 300mL
För användning i BD OptEIA™ ELISA set. Substratreagens A, som är klart och färglöst, innehåller väteperoxid. Substratreagens B är färglöst till en mycket ljus bärnstensfärgad lösning innehållande 3,3', 5,5' tetrametylbensidin (TMB) i ett organiskt lösningsmedel.
  • Ta reagenserna till rumstemperatur före användning (räkna med 30 minuter för denna process)
  • Kassera eventuella kvarvarande arbetslösningar efter användning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp ELISA-substrat
Formatera ELISA Uppsättning
För användning med (applikation) ELISA
Kit Innehåll Substratreagens A, 300mL
Substratreagens B, 300mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • TMB Substrate Reagent Set
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H311+H331-Giftigt vid hudkontakt eller förtäring
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P264-Tvätta händer grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / räddaren /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/räddaren.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
  • P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med vatten, spray, dimma, CO2, torr kemisk eller alkoholbeständig skum.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till en lämplig behandlings- och bortskaffningsanläggning i enlighet med gällande lagar och förordningar.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, tin dichloride
Endast forskningsanvändning