Läs mer
BD Universal Viral Transport Standard och Combo Kit
Produktkod. 11753859
Change view
Tips Typ:
2 x Vanliga
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Tips Typ unitSize
11753859 2 x Vanliga Paket med 50
1 options
Produktkod. 11753859 Leverantör BD Leverantörsnummer 220221
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Sterila kit ger rumstemperatur (2° till 25 °C) lagring och transport av virus, klamydia, mykoplasma och ureaplasmer
För insamling och transport av kliniska prover som innehåller virus, klamydia, mykoplasma eller ureaplasma från insamlingsplatsen till testlaboratoriet. Systemet kan bearbetas med hjälp av standardprocedurer i kliniska laboratorier för viral, klamydial, mykoplasmal och ureaplasmal kultur. Inkluderar ett universellt transportmedium som är stabilt vid rumstemperatur, vilket kan upprätthålla livsduglighet (och smittsamhet) för ett flertal organismer under transport till testlaboratoriet. Medium innehåller protein för stabilisering, antibiotika för att minimera bakterie- och svampkontamination och en buffert för att bibehålla ett neutralt pH.
  • Behovet av kylförvaring och transport på is elimineras, vilket minskar förekomsten av provavstötning och eliminerar rörig provtransport
  • Innehåller en unik blandning av antimikrobiella medel som riktar sig mot och undertrycker bakterie- och svampkontamination och inte är skadliga för virus, klamydia , mykoplasma eller ureaplasmer
  • Kliniska patogener bibehålls, medan tillväxten av föroreningar hämmas
  • Bevarar virus och klamydiae när de förvaras fryst med närvaro av ett kryoskyddsmedel
  • Försedd med märkta capture-cap-flaskor utformade för transport av det kliniska provet
  • Systemet levereras också som en provtagningskit som består av en förpackning som innehåller en injektionsflaska med medium och en skalpåse som innehåller sterila polyester- eller nylonflockade provtagningspinnar, med skårade skaft för lätt brytning
  • Capture-cap är utformad för att fästa pinnprovets skaft vid locket, vilket eliminerar användning av pincett för att ta bort pinnprovet i laboratoriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Universal Viral Transport Vial Standard Kit
För användning med (applikation) Insamling och transport av kliniska prover som innehåller virus, klamydiae, mykoplasma eller ureaplasma från insamlingsplatsen till testlaboratoriet
Inkluderar 3 ml injektionsflaska, två sterila vanliga plastpinnar med polyesterspets, skårat skaft
Kvantitet 50 Pk.
Skaftmaterial Plast
Spetsmaterial Polyester
Tips Typ 2 x Vanliga
Volym (metrisk) 3 mL