Läs mer
BD Vacutainer™ Eccentric Tip Syringe
Beskrivning
- 20 mL
- Eccentric tip
- Graduation 1 mL
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | spruta |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Anslutningstyp | Eccentric |
| Sterilitet | Sterila |