Läs mer
BD PAXgene™ Blod-RNA-rör
Produktkod. 12937706
Change view
Kapacitet (metrisk):
2,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12937706 2,5 ml Paket med 100
1 options
Produktkod. 12937706 Leverantör BD Leverantörsnummer 762165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45118.94 SEK
    41393.43 SEK / Paket med 100
    Save 3725.51 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ger ett bekvämt och slutet system för uppsamling, lagring och transport av helblod som kräver intracellulär RNA-stabilisering. BD Vacutainer™ PAXgene™ blod-RNA-rör är för in vitro diagnostisk användning och är CE-märkt.
Insamlingen av helblod är det första steget i många molekylära analyser som används för att studera intracellulärt RNA. En stor utmaning i denna typ av testning är instabiliteten hos intracellulärt RNA, som snabbt bryts ned inom några timmar efter blodinsamling. Dessutom ökar vissa arter av RNA in vitro efter blodinsamling. genom processen med geninduktion. Både in vitro RNA-nedbrytning och geninduktion kan leda till en under- eller överskattning av det relativa gentranskriptantalet in vivo.
PAXgene™ blod-RNA-rör innehåller en tillsats som stabiliserar gentranskriptionsprofilen in vivo, genom att minska in vitro RNA-nedbrytning och minimera geninduktion. När det används tillsammans med PAXgene™ blod-RNA-kiter, ger blod-RNA-röret exakt detektion och kvantifiering av gentranskript. Förvara oanvända PAXgene blod-RNA-rör vid 18 –25°C. (Begränsade exkursionstemperaturer upp till 40°C är tillåtna.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Produkttyp Cellpreparationsrör
Tillsats PAXgene blod-RNA preservativ lösning, 6,9 ml
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 2,5 ml
Inkluderar 100/kartong
För användning med (applikation) Molekylär diagnostisk testning
Etiketttyp papper
Längd (metrisk) 100 mm
Diameter (metrisk) Yttre 16 mm
Certifikat och efterlevnad CE-märkning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PAXgene Blood RNA Tube
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetradecyltrimethylammonium oxalate, (+)-Tartaric acid