Läs mer
BD Vacutainer™ PPT™ Plasmaberedningsrör
Kapacitet (metrisk):
5 mL
8,5 ml
Rörstorlek:
13 x 100 mm
16 x 100 mm
Kvantitet:
100/Bx.
1000/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
BD Vacutainer™ PPT™ är ett slutet system som möjliggör uppsamling av venöst blod, som vid centrifugering separerar outspädd plasma. Dessa används i molekylära diagnostiska testmetoder eller andra procedurer där ett outspätt plasmaprov krävs.
- När röret centrifugeras migrerar separationsgelen och bildar en fysisk barriär mellan plasman och de flesta av de cellulära elementen
- Spraytorkat K2EDTA antikoagulant (i motsats till en flytande tillsats) används så att den erhållna plasman är outspädd
- De PPT™ röret kan transporteras utan att plasmat tas bort, på grund av den stabila, inerta separationsgelen
- Centrifugering bör ske inom två timmar efter bloduppsamling för optimalt resultat
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinlig |
| Produkttyp | Plasmaberedningsrör |
| Tillsats | Polyester baserad (SST ) Polymergel och spraytorkad K 2 EDTA |
| Material | Plast |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutningstyp | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 8,5 ml |
| För användning med (utrustning) | Vacutainer™ Nål och rörhållare |
| Rörstorlek | 16 x 100 mm |
| Kvantitet | 1000/Cs. |
| Visa mer |