Läs mer
BD Vacutainer™ Bloduppsamlingsrör av plast för spårämnestestning: K 2 EDTA, 10,8 mg
Produktkod. 16498083
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Stängningsfärg:
Kungsblå
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Stängningsfärg
16498083 6 ml Kungsblå
1 options
Produktkod. 16498083 Leverantör BD Leverantörsnummer 368381
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00 SEK
    261.26 SEK / Paket med 100
    Save 64.74 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Evakuerade bloduppsamlingsrör för spårämnestestning
  • Rören för spårelementtestning har testats genom extraktion av det förslutna röret i 4 timmar
Plaströr
  • Tillverkad av polyetylentereftalat (PET )
  • Ge en säkrare arbetsmiljö för all personal genom att (1) minska risken för att röret går sönder under hanteringen; (2) eliminering av brott när rör centrifugeras vid högre hastigheter; och (3) eliminering av brott eller flisning av rörfälgar när proppen tas bort och sätts in igen
  • Förutom att minska potentiella skador, resulterar färre rörbrott i färre arbetsflödesavbrott och färre patientdragningar, vilket ger en smidigare daglig drift
  • Dokumenterad tillförlitlighet i sjukhus, kommersiella och forskningslaboratorier
Hemogard™ Stängning
  • Säkerhetssköld designad för säkrare rörhantering
  • Identisk med konventionellt glas och plast BD Vacutainer rör, förutom den extra säkerhetsanordningen med en skyddande sköld över gummiproppen
  • Skölddesignen är konstruerad för att skydda laboratoriepersonal från direkt kontakt med blod på proppen eller runt den yttre kanten av röret, såväl som från blodstänk när röret öppnas
  • Gummiproppen är försänkt inuti plastskyddet, så alla droppar som lämnas av en bloduppsamlingsnål förblir isolerade från potentiell kontakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Tillsats K2EDTA , 10,8 mg
Material Plast
Förslutningstyp Hemogard
Kapacitet (metrisk) 6 ml
Stängningsfärg Kungsblå
Rörstorlek 13 x 100 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL EDTA
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dipotassium EDTA dihydrate