Läs mer
BD Vacutainer™ Bloduppsamlingsrör av plast för spårelementtestning: Serumproppaktivator
Kapacitet (metrisk):
6 ml
Stängningsfärg:
Kungsblå
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Rören för spårelementtestning har testats genom extraktion av det förslutna röret i 4 timmar
Plaströr
- Tillverkad av polyetylentereftalat (PET )
- Ge en säkrare arbetsmiljö för all personal genom att (1) minska risken för att röret går sönder under hanteringen; (2) eliminering av brott när rör centrifugeras vid högre hastigheter; och (3) eliminering av brott eller flisning av rörfälgar när proppen tas bort och sätts in igen
- Förutom att minska potentiella skador, resulterar färre rörbrott i färre arbetsflödesavbrott och färre patientdragningar, vilket ger en smidigare daglig drift
- Dokumenterad tillförlitlighet i sjukhus, kommersiella och forskningslaboratorier
Hemogard™ Stängning
- Säkerhetssköld designad för säkrare rörhantering
- Identisk med konventionellt glas och plast BD Vacutainer rör, förutom den extra säkerhetsanordningen med en skyddande sköld över gummiproppen
- Skölddesignen är konstruerad för att skydda laboratoriepersonal från direkt kontakt med blod på proppen eller runt den yttre kanten av röret, såväl som från blodstänk när röret öppnas
- Gummiproppen är försänkt inuti plastskyddet, så alla droppar som lämnas av en bloduppsamlingsnål förblir isolerade från potentiell kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Tillsats | Serum Clot Activator (silikonbelagd) |
| Material | Plast |
| Förslutningstyp | Hemogard |
| Kapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Stängningsfärg | Kungsblå |
| Rörstorlek | 13 x 100 mm |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- TUBE TRCE PLH 13X100 6.0 PLBL R/BL PLN
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Cancerogenitet Kategorija 1A
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H350-Kan orsaka cancer.
- H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: quartz, toluene, octamethylcyclotetrasiloxane