Läs mer
BD Integra™ Blunt Fill Needle
Produktkod. 10611324
Change view
Spårvidd:
18 G
Längd (engelska):
1,5 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Spårvidd Längd (engelska) Förpackningsstorlek
10611324 18 G 1,5 tum Paket med 100
1 options
Do not use for skin injections.
Produktkod. 10611324 Leverantör BD Leverantörsnummer 305275
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Do not use for skin injections.
Non-retracting needle for fill purposes only
  • Needle length: 38.1mm (1.5 in.)
  • Needle gauge: 18 G
  • Shelf-life: 730 days
  • Sterile
  • Non-retracting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Retractable Needle
Material Stainless Steel
Sterilitet Sterile
Färg Red
Disponibel Single-use
För användning med (applikation) Ideal for filling purposes or Medication transfer
För användning med (utrustning) Integra™ Tru-Lok™
Spårvidd 18 G
Navmaterial Polypropylene
Inkluderar Precisionglide™ needle technology
Längd (engelska) 1,5 tum
Längd (metrisk) 3.8 cm