Läs mer
BD Vacutainer™ Slanghållare
Produktkod. 10148594
Change view
Storlek:
Standard
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
10148594 Standard Paket med 1000
1 options
Product Code. 10148594 Supplier BD Supplier No. 364815
 Begränsad artikel
I lager
Låg kostnad, engångshållare som uppfyller OSHA-reglerna
  • Kompatibel med hela BD Vacutainer system för blodinsamlingsprodukter
  • Standardstorlek, klar
  • Icke-steril
  • Klart
  • Engångsbruk, ej staplingsbar
  • Latexfri
Compliance
Uppfyller OSHA Safety and Health Information Bulletin (SHIB) om kassering av kontaminerade nålar och blodslangshållare som används för flebotomi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Minskar riskerna med kontakt med blodburna patogener jämfört med återanvändbara hållare
Latexfri Ja
Storlek Standard
Produkttyp Slanghållare