Läs mer
BD Red Nucleic Acid Stain
Beskrivning
- Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
- It has an emission maximum of 651nm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) |
|
| Färg | Red |
| Produkttyp | Red Nucleic Acid Stain |
| Innehåll och lagring | -20°C |
| Kvantitet | 0.1 mL |