Läs mer
BD Red Nucleic Acid Stain
Produktkod. p-6904053
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. 15824539
Brand: BD 565803
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Useful for discrimination of viable from nonviable cells, DNA content analysis in fixed cells, or nuclear counterstaining for fixed cells in immunofluorescence or flow cytometry applications. BD Via-Probe™ Red Nucleic Acid Stain brightly stains nonviable or fixed cells with permeable membranes.
  • Red Nucleic Acid Stain has an excitation maximum of 631nm, and is best excited by the red laser
  • It has an emission maximum of 651nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring -20°C
Kvantitet 0.1 mL
För användning med (applikation)
  • Immunofluorescence
  • Immunocytochemistry
  • Flow cytometry
  • Intracellular staining (flow cytometry)
Färg Red
Produkttyp Red Nucleic Acid Stain