Läs mer
BD Violet Proliferation Dye 450
Produktkod. 15180577
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
15180577 1 mg
1 options
Produktkod. 15180577 Leverantör BD Leverantörsnummer 562158
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
För övervakning av celldelningar fullbordade av enstaka celler, intracellulär färgning
Flödescytometri, intracellulär färgning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring -20 °C
För användning med (applikation) Intracellulär färgning, övervakning av celldelningar