Läs mer
BD1063 dhydrochloride, MedChemExpress
Produktkod. 16483487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483487 50 mg 50mg
16449947 5 mg -
16437468 10 mg -
16423596 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18101A
MedChemExpress BD1063 dhydrochloride is a potent and selective sigma 1 receptor antagonist.
BD1063 dhydrochloride is a potent and selective sigma 1 receptor antagonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BD1063 dhydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 206996-13-6
Färg Off-White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H20Cl4N2
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (288.92 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CCN(CCC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)CC1.Cl.Cl
Molekylvikt (g/mol) 346.12
Formel vikt 346.12
Procent renhet 96.77%