Läs mer
Lovibond™ BD606 BOD respirometric system
Produktkod. 15328314
Change view
Typ:
BOD-respirometriskt system
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15328314 BOD-respirometriskt system Varje
1 options
Produktkod. 15328314 Leverantör Lovibond™ Leverantörsnummer 2444465
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54155.00 SEK
    53380.17 SEK / Paket med 1
    Save 774.83 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
inkluderar 2 x BD600, inkluderar 2 x BD600 styrenhet med 6 sensorhuvuden vardera, 12 flaskpackningar och omrörningsstänger, 2 överskottskolvar, nitrifikationshämmare och KOH
The BD 600 is a respirometric system for the determination of Biochemical Oxygen Demand (BOD). Save time, reduce the potential for errors and easily interpret data to help make process control decisions for your plant.
BD 600 är det idealiska systemet för processkontroll eller som ett sekundärt test till utspädningsmetoden. Att använda ett respirometrisk system löser många av de problem som är förknippade med utspädningsmetoden för BOD-analys.
Avsevärt minskad provberedning
Det är enkelt att börja samla in data – lägg helt enkelt prov i flaskan, tillsätt nitrifikationshämmare och placera sensorhuvudet på flaskan. Det finns inget behov av utspädning eller sådd av provet. Eftersom detta är ett respirometrisk test elimineras oro kring luft i provet.
Operatörer behöver inte vara närvarande vid testets slutförande
Mätningar tas automatiskt och lagras med regelbundna tidsintervaller och kan återkallas när det passar dig – inga fler helgresor till labbet eller fabriken!
Enkel och snabb tolkning av mätvärden
Förutom att visa resultaten av ett prov direkt i mg/l BOD, kan den stora, integrerade displayen visa BOD-kurvan, vilket gör det enkelt att se och förstå mätdatapunkter och trender. Dessutom har varje sensorhuvud en integrerad LED. Detta gör det möjligt för operatörer att visuellt bekräfta för vilket prov datan visas och minskar potentiell förvirring eller fel kring vilken provdata som presenteras
Konsekventa mätvillkor
Automatic Start-funktionen säkerställer att alla mätningar tas vid samma provtemperatur. När mätförhållandena är konsekventa över mätningarna behöver operatörerna inte arbeta med temperatur- eller tryckfluktuationer som snedvrider resultaten.
Providentifiering och spårning
BD 600-gränssnittet gör det enkelt att tilldela en identifieringskod eller ett provnamn när man sätter upp ett nytt prov. Detta hjälper till att följa ett prov från dess insamling och säkerställer spårbarhet under provmätning.
Använd fjärrkontrollen
Om man använder en inkubator med glasdörr kan operatörerna använda den medföljande fjärrkontrollen för att visa mätdata för ett prov – utan att ens öppna dörren! Detta säkerställer dessutom att proverna håller en jämn temperatur, vilket är avgörande för att få noggranna resultat.
Specifikationer
Typ BOD-respirometriskt system
För användning med (applikation) Determination of Biochemical Oxygen Demand or as a Secondary Test to The Dilution Method