Läs mer
BDCS, silyleringsreagens, AcroSeal™ , Thermo Scientific™
Produktkod. 10410481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10410481 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
10052450 800 mL AcroSeal™ Glass Bottle 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10410481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200941000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1185092-02-7
Molekylformel C6H15ClSi·C3H4N2
Molekylvikt (g/mol) 218.8
MDL-nummer MFCD00000501
InChI-nyckel IFLPAOFWVBWJPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym bdcs silylation reagent, bdcs, silylation reagent, acroseal, him; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyldimethylchlorosilane imidazole, t-butyl-dimethylsilyl chloride-imidazole, imidazole; t-butyldimethylchlorosilane, tert-butyl-chloro-dimethylsilane; 1h-imidazole
PubChem CID 2724131
IUPAC-namn tert-butyl-klor-dimetylsilan; lH-imidazol
LEDER CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl.C1=CN=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material BDCS
Färg Gult
Densitet 0.9590g/mL, 0.959
Flampunkt 58°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Brytningsindex 1.4400 to 1.4420
Kvantitet 100 mL
Fieser 07,184; 01,489; 03,157; 08,255
Formel vikt 218.8
Fysisk form Lösning
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • BDCS
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.