Läs mer
BDE 183, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 183 (2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenyl Ether) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H3Br7O/c13-4-1-6(15)9(3-5(4)14)20-12-8(17)2-7(16)10(18)11(12)19/h1-3H |
| Formel vikt | 715.4468 |
| Procent renhet | >95% |