Läs mer
BDE 28, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PBDE 28 (2,4,4'-Tribromodiphenyl Ether) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H |
| Formel vikt | 403.8047 |
| Procent renhet | >95% |