Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade odlingsmedier: Infusionsbuljong för kalvkött
Beskrivning
- Formulering: Mager kalvköttsinfusion från 500g 10g/L, nr 3 Proteose Peptone 10g/L, Natriumklorid 5g/L
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om en vardera om inget annat anges
Certifikat
AOAC, BAM, COMPF
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | AOAC, BAM, COMPF |
| Innehåll och lagring | <30 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Infusionsbuljong för kalvkött |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Mager kalvköttsinfusion från 500g 10g/L, nr 3 Proteose Pepton 10g/L, Natriumklorid 5g/L |
| För användning med (applikation) | Odling av kräsna mikroorganismer |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 500 g |