Läs mer
BD Difco™ Dehydrerade kulturmedier: Vitamin B12 analysmedium
Beskrivning
Beställningsinfo
Priserna är för enheter om en vardera om inget annat anges
Certifikat
ISO, 9000
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO, 9000 |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 8 °C |
| Form | Dehydrerad |
| Medietyp | Vitamin B12 analysmedium |
| Produkttyp | Mikrobiologimedia |
| Formulering | Vitaminanalys Kasaminosyror 12g/L, Dextros 40g/L, Natriumacetat 20g/L, L-Cystin 0,2g/L, DL-tryptofan 0,2g/L, Adenin 20mg/L, Guanin 20mg/L, Uracil 1m Hydrochloride/L, 20mg/L, 1 mg/L 2mg/L, Riboflavin 2mg/L, Niacin μ2mg/L, Kalciumpantotenat 200 g/L, Pyridoxin Hydrochloride 4μmg/L, p-Aminobensoesyra μ200 g/L, Biotin 10 μg/L, Folsyra 100 g/L, Dipotosg/L, Dipotosg 1 g/l, monokaliumfosfat 1 g/l, magnesiumsulfat 0,4 g/l, natriumklorid 20 mg/l, järnsulfat 20 mg/l, mangansulfat 20 mg/l |
| För användning med (applikation) | För bestämning av vitamin B12-koncentrationen med mikrobiologiska analystekniker |
| Förpackningstyp | Flaska |
| Kvantitet | 100 g |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.