missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MedChemExpress BDNF Protein, Human
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 μg
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Kvantitet | 10 μg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Molekylvikt (g/mol) | Approximately 13 kDa |
| Synonym | rHuBDNF/Brain-derived neurotrophic factor∣ Abrineurin |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering