missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ BDY FL Thalidomide

Beskrivning
BDY FL Thalidomide is a high-affinity fluorescent probe (Kd = 3.6 nM). It can be used in time-resolved fluorescence resonance energy-transfer (TR-FRET) cereblon binding assays for PROTAC™ Degrader development. This assay is highly sensitive, selective, and stable. Excitation and emission maxima (λ) are 502 and 510 nm, respectively.
PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(5,5-Difluoro-7,9-dimethyl-5 H-5λ4,6λ4-dipyrrolo[1,2-c:2 ',1 '-f][1,3,2 ]diazaborinin-3-yl)-N-(8-(2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamido)octyl)propenamide |
| CAS | 2740620-18-0 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Mål | Fluorescent Probes |
| Molekylformel | C37H43BF2N6O7 |
| Renhet | 0.95 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?