Läs mer
Scientific Industries Bead Genie
Produktkod. 17251752 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Ingen plugg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
17251752 EU-kontakt
17241752 Ingen plugg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17251752 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer 83041306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28554.75 SEK
    25367.83 SEK / Paket med 1
    Save 3186.92 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Bead Genie är en pärlvisp idealisk för lyserings-, extraktions- eller homogeniseringstillämpningar, med en aggressiv vertikal blandningsrörelse. Inga ytterligare tillbehör behövs för användning.
  • Pärlvispare som använder en aggressiv vertikal blandningsrörelse idealisk för lyserings-, extraktions- eller homogeniseringstillämpningar
  • Pärlor finns också men säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 10/240/440 V
Elektriska krav 230 V
Djup (engelska) 6,5 tum.
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 330 mm
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 165 mm
Bredd (engelska) 4,8 tum
Bredd (metrisk) 122 mm
Material Zinkgjutning
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (applikation) Lyserings-, extraktions- eller homogeniseringsapplikationer
För användning med (utrustning) Slanghållare och pärlor
Håller 12 mikrorör, 6 x 15 ml rör och 3 x 50 ml rör
Inkluderar Rörhållare
Modell Bead Genie
Antal stroke 500 till 4800 slag/min. (250 till 2400 rpm)
Pluggtyp EU-kontakt
Timer 1 sek. till 99 min. eller Kontinuerlig
Slangstil Vertikal och horisontell
Vikt (engelska) 13 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg
Frekvens 47/63 Hz