Läs mer
Scientific Industries Bead Genie
Produktkod. p-7219140
Pluggtyp:
EU-kontakt
Ingen plugg
Produktkod. 17241752
Brand: Scientific Industries 83041307
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bead Genie är en pärlvisp idealisk för lyserings-, extraktions- eller homogeniseringstillämpningar, med en aggressiv vertikal blandningsrörelse. Inga ytterligare tillbehör behövs för användning.
  • Pärlvispare som använder en aggressiv vertikal blandningsrörelse idealisk för lyserings-, extraktions- eller homogeniseringstillämpningar
  • Pärlor finns också men säljs separat
Specifikationer
Produkttyp Bead Genie
Spänning 10/240/440 V
Elektriska krav 230 V
Hertz 47/63 Hz
Djup (engelska) 6,5 tum.
Djup (metriskt) 165 mm
Höjd (engelska) 13 tum
Höjd (metrisk) 330 mm
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 165 mm
Bredd (engelska) 4,8 tum
Bredd (metrisk) 122 mm
Material Zinkgjutning
Certifikat och efterlevnad CE
För användning med (applikation) Lyserings-, extraktions- eller homogeniseringsapplikationer
För användning med (utrustning) Slanghållare och pärlor
Håller 12 mikrorör, 6 x 15 ml rör och 3 x 50 ml rör
Inkluderar Rörhållare
Antal stroke 500 till 4800 slag/min. (250 till 2400 rpm)
Pluggtyp Ingen plugg
Timer 1 sek. till 99 min. eller Kontinuerlig
Slangstil Vertikal och horisontell
Vikt (engelska) 13 lb.
Vikt (metrisk) 6 kg