Läs mer
Fisherbrand™ Bead Mill 24 Cryo Cooling Unit
Produktkod. 32214036 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (LxBxH) Inredning:
34.3 x 22.9 x 29.2 cm
Produktkod. Mått (LxBxH) Inredning
32214036 34.3 x 22.9 x 29.2 cm
1 options
Produktkod. 32214036
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
För användning med Fisherbrand™ Bead Mill 24.
  • Bead Mill 24 Cryo Cooling Unit-systemet skyddar värmekänsliga prover under homogenisering och är utformat för att förhindra ökning av provtemperaturen under homogeniseringsprocessen.
  • Friktionen som genereras genom pärlfräsningen genererar värme som tillförs provet.
  • För att bibehålla en konstant processtemperatur under homogeniseringen Fisherbrand släpper Bead Mill 24 Cryo Cooling Unit kylluft (-100 °C till -50 °C) in i provbearbetningskammaren och över provrören för att avleda värme.
  • Laboratoriekrav Tryckt torr medicinsk luft måste vara 120 PSI % flytande kväve eller torris i etanol (flytande kväve föredras).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kryokylenhet
Färg Vitt
För användning med (applikation) Värmekänsliga prover såsom RNA och proteiner
För användning med (utrustning) Fisherbrand Pärlkvarn 24
Inkluderar Fisherbrand Kryokylenhet, isolerad kryoslang, locket till pärlfräsen, extern termometer, tryckluftsslang, verktygslåda och manual
Garanti 1 år
Mått (LxBxH) Inredning 34.3 x 22.9 x 29.2 cm
Vikt (metrisk) 7.2 kg