Innehåller
Bead Mill 4-motordrift, integrerad 0,5, 1,5 och 2 ml rörvagn, 7 ml rörvagn, verktygssats, bruksanvisning.
- Brett prestandaområde, från skonsam blandning till homogenisering med hög kraft
- Litet fotavtryck kräver minimalt bänkutrymme
- Lämplig för homogenisering av upp till 4 prover på sekunder
- Reproducerbar extraktion av proteiner och nukleinsyror
- Preparera samtidigt 4 x 0,5 ml, 4 x 1,5 ml, 4 x 2 ml eller 1 x 7 ml-prover
Garanti
Ett år
Specifikationer
Specifikationer
| Spänning | 115/230 VAC |
| Elektriska krav | 220V UK Cord, 150W |
| Samplingsvolym (metrisk) | 25 μL to 5 mL |
| Mått (L x B x H) | 21.5 (W) x 25.4 (D) x 29.2 (H) |
| Certifikat och efterlevnad | CE, UKCA |
| Beskrivning | 4-prov kulkvarnshomogenisator |
| För användning med (applikation) | Tissue homogenization, tissue disruption, protein extraction, RNA extraction, DNA extraction, metabolite extraction, proteomics, PCR, enzyme extraction, genomics, metabolomics |
| Inkluderar | Bead Mill 4-motordrift, integrerad 0,5, 1,5 och 2 ml rörvagn, 7 ml rörvagn, verktygssats, bruksanvisning |
| Förpackningstyp | Box |
| Produkttyp | Bead Mill Homogenizer |