Läs mer
Invitrogen™ Pärlrör för PureLink™ Mikrobiom DNA-reningskit
Produktkod. 15659086
Change view
Kvantitet:
50 rör
Produktkod. Kvantitet
15659086 50 rör
1 options
Produktkod. 15659086 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A29158
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Dessa är samma pärlrör som ingår i PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit, erbjuds separat för ytterligare applikationer.
Dessa är samma pärlrör som ingår i PureLink™ Microbiome DNA Purification Kit (kat. nr. A29790), erbjuds separat för ytterligare applikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Formatera Provrör
Provtyp Bakterier, Buckala prover, Celler, Mat och miljö
För användning med (applikation) PCR, Realtids PCR, Sekvensering
Kompatibilitet med hög genomströmning Inte högkapacitetskompatibel
Produktlinje PureLink
Produkttyp Mikrobiom DNA-reningskit
Kvantitet 50 rör
Frakt skick Rumstemperatur
Mål Genomiskt DNA