Läs mer
Benchmark Scientific™ BeadBath Duo™
Produktkod. 17997070
Change view
Kapacitet (metrisk):
2 l
Mått (D x B x H):
20,3 x 16,5 x 15,2 cm
Mått (D x B x H) Inredning:
15,2 x 13,9 x 10,1 cm
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (D x B x H) Mått (D x B x H) Inredning
17997070 2 l 20,3 x 16,5 x 15,2 cm 15,2 x 13,9 x 10,1 cm
1 options
Produktkod. 17997070 Leverantör Benchmark Scientific™ Leverantörsnummer B2402E
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-11-2026
BeadBath Duo möjliggör exakt temperaturkontroll när du använder antingen vatten eller termiska pärlor.
  • Gör om från ett vattenbad till ett pärlbad med en knapptryckning
  • Två separata lägen för pärlor eller vatten säkerställer optimal prestanda
  • Quik-Cal™, enkel in-lab kalibreringsfunktion
  • Noggrann och enhetlig temperaturkontroll
  • Ingen konstant påfyllning
  • Tillbehörsfri säkring av containrar
  • Möjlighet att köra konstant utan att vänta på uppvärmning
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2 l
För användning med (utrustning) Rör, flaskor, flaskor
Temperaturområde 5 °C till 80 °C
Typ Bad
Mått (D x B x H) 20,3 x 16,5 x 15,2 cm
Mått (D x B x H) Inredning 15,2 x 13,9 x 10,1 cm
Spänning 230 V
Frekvens 50/60 Hz