Läs mer
Brady™ Beaded kedja
Produktkod. 15412963 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Silver
Produktkod. Färg
15412963 Silver
1 options
Produktkod. 15412963 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 227120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.00 SEK
    551.29 SEK / Paket med 100
    Save 104.71 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
Fäst taggar på ventiler med dessa kedjor.
  • För att fästa taggar på ventiler
Specifikationer
Alternativt artikelnummer LÄNKKEDJA L114MM NICKEL PK100
Färg Silver
Storlek 114.30 mm