Läs mer
Gravis Flaskor med pärlor
Produktkod. 10471275
Change view
Volym (metrisk):
13 ml
96 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk)
10471275 96 ml
10466359 13 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10471275 Leverantör Gravis Leverantörsnummer E00943+Q40212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00 SEK
    709.65 SEK / Paket med 86
    Save 77.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Flaskor med pärlbar kant i glas med PE-lock.
  • Transparent glas
  • Snäpplock av polyeten
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Material Soda Lime Glas
Sterilitet Icke-steril
Disponibel Återanvändbar
Volym (metrisk) 96 ml
Graderad Nej
Inkluderar Snäpplock
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Snap Cap
Kvantitet 86 Pk.
Markeringspunkt Nej
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Provflaska