Läs mer
Pinnacle Brush™ Bägare Borstar
Beskrivning
- Handtag i galvaniserat stål
- Nylon borst
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Flaskborste |
| Handtagsmaterial | Metall |
| Diameter (metrisk) | 4.5 cm |
| Längd (metrisk) | 27 cm |
| Längd (metrisk) borste | 9.5 cm |
| Längd (metriskt) handtag | 17.5 cm |
| Kvantitet | 10 Pk. |
| Storlek | Borstens omkrets: 14 cm |