Läs mer
Pinnacle Brush™ Bägare Borstar
Produktkod. 12821934
Längd (metrisk):
27 cm
36.5 cm
39 cm
Borstmaterial:
Fiber
Nylon
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12821934
Brand: Pinnacle Brush™ T397
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad på galvaniserat ståltrådshandtag. Pinnacle Brush™ Bägareborstar har nylonborst för skonsam rengöring.
  • Handtag i galvaniserat stål
  • Nylon borst
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 5.4 cm
Längd (metrisk) 39 cm
Längd (metrisk) borste 12 cm
Längd (metriskt) handtag 27 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 17 cm