Läs mer
Pinnacle Brush™ Bägare Borstar
Produktkod. 12851934
Längd (metrisk):
27 cm
36,5 cm
39 cm
Borstmaterial:
Fiber
Nylon
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12851934
Brand: Pinnacle Brush™ T2384
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad på galvaniserat ståltrådshandtag. Pinnacle Brush™ Bägareborstar har nylonborst för skonsam rengöring.
  • Handtag i galvaniserat stål
  • Nylon borst
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Nylon
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 5.4 cm
Längd (metrisk) 36,5 cm
Längd (metrisk) borste 12.5 cm
Längd (metriskt) handtag 24 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 17 cm