Läs mer
Pinnacle Brush™ Bägare Borstar
Produktkod. p-8000729
Längd (metrisk):
27 cm
36,5 cm
39 cm
Borstmaterial:
Fiber
Nylon
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12811934
Brand: Pinnacle Brush™ T309
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad på galvaniserat ståltrådshandtag. Pinnacle Brush™ Bägareborstar har nylonborst för skonsam rengöring.
  • Handtag i galvaniserat stål
  • Nylon borst
Specifikationer
Produkttyp Flaskborste
Borstmaterial Fiber
Handtagsmaterial Metall
Diameter (metrisk) 4.5 cm
Längd (metrisk) 27 cm
Längd (metrisk) borste 9.5 cm
Längd (metriskt) handtag 17.5 cm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek Borstens omkrets: 14 cm