Läs mer
Fisherbrand™ Bägare klämma
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Bägare upp till 5L
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bägare klämma |
| Material | Legering, rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Bägare upp till 5L |
| Storlek (metriskt) grepp | 175 mm |
| Typ av käke | 4-stift gummibelagd |
| Beläggning | Rubber |