Läs mer
BUCHI Bägare och torkkolvar för roterande förångare
Produktkod. 15520590 Handla allt Buchi Produkter
Change view
Typ:
Bägarkolv
Torkflaska
Volym (metrisk):
500 ml
1500 ml
4000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15520590 Torkflaska 1500 ml Varje
15510590 Torkflaska 500 ml Varje
15590580 Bägarkolv 500 ml Varje
17214664 Bägarkolv 4000 ml Varje
17224664 Bägarkolv 1500 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15520590 Leverantör BUCHI Leverantörsnummer 11063160
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specialformade kolvar för stora prover och pulvertorkning.
  • För användning med roterande förångare
  • Finns i flera storlekar med olika standardleder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Torkflaska
Volym (metrisk) 1500 ml