Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy Duty
Produktkod. 31937673
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31937673 1000 mL
31937686 50 mL
31937662 100 mL
31937683 150 mL
31937670 250 mL
31937689 400 mL
31937678 600 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 31937673 Leverantör Glassco Laboratory Equipments Leverantörsnummer EU229.237.10
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågformad Griffin-glasbägare med tunga väggar, dubbel kapacitet och pip för laboratoriebruk.
  • Lågformade Griffin-glasbägare med tunga väggar och pipar
  • Finns i kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml och 1000 ml
  • Tillverkad av 3,3 borosilikatglas
  • Tryckt med hållbar vit emalj
  • Har en dubbelkapacitetsskala
  • Inkluderar ett stort märkningsfält för enkel märkning
  • Jämn väggtjocklek ger hög mekanisk styrka
  • Mycket motståndskraftig mot kemikalier och termisk chock
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Bägare
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Vit emaljfjällfjäll
Stil Låg form