Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Beaker Glass Heavy Duty
Beskrivning
- Lågformade Griffin-glasbägare med tunga väggar och pipar
- Finns i kapaciteter på 50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 400 ml, 600 ml och 1000 ml
- Tillverkad av 3,3 borosilikatglas
- Tryckt med hållbar vit emalj
- Har en dubbelkapacitetsskala
- Inkluderar ett stort märkningsfält för enkel märkning
- Jämn väggtjocklek ger hög mekanisk styrka
- Mycket motståndskraftig mot kemikalier och termisk chock
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Bägare |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| skala | Vit emaljfjällfjäll |
| Stil | Låg form |