Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Beaker Low Form
Produktkod. 32210026
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1 L
2 L
3 L
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
32210026 3 L
32210019 25 mL
32210007 50 mL
32210057 100 mL
32210089 150 mL
32210030 250 mL
32210014 400 mL
32210035 600 mL
32210046 1 L
32210074 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 32210026 Leverantör Glassco Laboratory Equipments Leverantörsnummer EU229.202.13
Beräknad leverans: 02-12-2026
Tydlig måttstock Graduation för bekväm läsning.
  • Uppfyller DIN/ISO 3819-standarder
  • Mycket motståndskraftig mot kemikalier och termisk chock
  • Stort märkningsfält för östlig markering
  • Jämn väggtjocklek och hög mekanisk styrka
  • Vittryck
  • 3.3 Boro Glass
Specifications
Kapacitet (metrisk) 3 L
Material Borosilikatglas (3.3)
Typ Bägare
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Vit graderad skala
Stil Låg form