Läs mer
Glassco Laboratory Equipments Beaker Low Form
Beskrivning
- Uppfyller DIN/ISO 3819-standarder
- Mycket motståndskraftig mot kemikalier och termisk chock
- Stort märkningsfält för östlig markering
- Jämn väggtjocklek och hög mekanisk styrka
- Vittryck
- 3.3 Boro Glass
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Typ | Bägare |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Graderad | Ja |
| skala | Vit graderad skala |
| Stil | Låg form |