Läs mer
Nickel Electro™ Bägaretång med silikonhylsa käke
Produktkod. 13075873 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Längd (metrisk):
356 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
13075873 356 mm Varje
1 options
Produktkod. 13075873 Leverantör Nickel Electro™ Leverantörsnummer 7005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    737.00 SEK
    619.73 SEK / Paket med 1
    Save 117.27 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 21-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nickel Electro™ Bägartång med silikonhylsa minskar risken för brott vid hantering av bägare.
  • Rostfritt stål
  • Käft täckt av silikonhylsa
  • Minskar risken för brott
  • För kärl 55 mm till 120 mm i diameter
  • Rymmer bägare 100 till 1000 ml
Specifikationer
Beskrivning Bägaretång i rostfritt stål
För användning med (applikation) Lyftande varma bägare, 100 mL till 1000 mL
Ytbeläggning Kisel
Tipsstil Böjd
Längd (metrisk) 356 mm
Material Rostfritt stål