Läs mer
Buerkle™ Bägare med handtag och transparenta graderingar
Produktkod. 10188511 Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Produktkod. 10188511
Brand: Buerkle™ 71020250
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Buerkle™ Bägare med handtag och genomskinliga graderingar erbjuder utmärkt kemisk beständighet som gör dem användbara för ett brett spektrum av mätbehov i laboratoriet. Det rektangulära handtaget erbjuder pålitligt stöd och dispenseringskontroll.
  • PP (polypropen)
  • Genomskinligt
  • Autoklaveringsbar
  • Utexaminerad för mätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) bas 50 mm
Diameter (metrisk) Överst 70 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 120 mm
Inkluderar Hantera
Kvantitet 1
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Transparent Skala