Läs mer
Buerkle™ Bägare med handtag och transparenta graderingar
Handla allt Bürkle Produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Beskrivning
- PP (polypropen)
- Genomskinligt
- Autoklaveringsbar
- Utexaminerad för mätning
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) bas | 125 mm |
| Diameter (metrisk) Överst | 150 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 215 mm |
| Inkluderar | Hantera |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Visa mer |