Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Bägare Låg Form
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
150 mL
3 L
10 L
Beskrivning
- Enl. enligt DIN 12331/ISO 3819
- Med/utan examen
- Med pip
- Material: DURAN™
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 42 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Höjd (metrisk) | 60 mm |
| Inkluderar | Examen och pip |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |