Läs mer
Chemsplash Skäggmask Non Woven Disponibel
Beskrivning
Non-woven skäggmask
- Material: Non-Woven
- Funktioner
- Elastisk
- 100 % latexfri
- 18 tum
- PFAS-fri
Engångsskäggmasken är gjord av ett non-woven-material, designat som en lösning som passar alla. En elastisk rem säkerställer en säker passform mot ansiktet, vilket gör den lämplig för användning i BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Skäggskydd för allmänt bruk |
| Storlek | One Size |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Latexfri | Ja |
| Längd (engelska) | 18 tum |
| Längd (metrisk) | 45 cm |