Läs mer
Chemsplash Skäggmask Non Woven Disponibel
Produktkod. 30058366
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rött
Vitt
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
30058366 Blått
30058276 Vitt
30058355 Rött
30058416 Klart
30058315 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30058366 Leverantör Chemsplash Leverantörsnummer 2505.300.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    522.92 SEK
    444.14 SEK / Paket med 1000
    Save 78.78 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Disponibel skäggmask är gjord av ett non-woven material som kommer i en storlek som passar alla.
Non-woven skäggmask
  • Material: Non-Woven
  • Funktioner
    • Elastisk
    • 100 % latexfri
    • 18 tum
    • PFAS-fri
Engångsskäggmasken är gjord av ett non-woven-material, designat som en lösning som passar alla. En elastisk rem säkerställer en säker passform mot ansiktet, vilket gör den lämplig för användning i BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
Specifikationer
Typ Skäggskydd för allmänt bruk
Storlek One Size
Material Polypropen
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Latexfri Ja
Längd (engelska) 18 tum
Längd (metrisk) 45 cm