Beskrivning
- Med återcirkulationsventil
- Justerbart tillförselmunstycke för att underlätta dispensering under alla laboratorieförhållanden
- Specialdesignad volymjusteringsknapp, 180° rotation för enkel och enkel volyminställning
- Specialdesignad adapter tillåter 360° rotation ger full flexibilitet
- Fjäderlöst, PTFE-ventilförgreningsrör säkerställer hög kemisk kompatibilitet och klämfri ventilfunktion
- PTFE-kolv med ETP O-ring säkerställer hög kemisk kompatibilitet och torkar mjuk, enkel kolvrörelse
- Adaptrar som passar de flesta laboratoriereagensflaskorna
- Kalibreringsverktyg tillhandahålls för bekväm och snabb omkalibrering av användaren i labbet
Specifikationer:
- Kolv: PTFE och ETP
- Ventilhus: PFA
- Återcirkulationsventilhus: PFA
- Ventilmontage: Borosilikatglas och säte
- Urladdningsaggregat: PTFE
- Leverans och inloppsrör: FEP
- Kompatibilitet: Med alla reagens utom HF
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,6 % (+/-0,600) |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 standarder |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 10 till 100ml |
| Ökar | 2,0 ml |
| Modell | BEAT-100 |