Läs mer
Fisherbrand™ Beatus Bottle Top Dispenser
Produktkod. 15528901 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 30 ml
5 till 60 ml
Ökar:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Noggrannhet:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modell:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2,5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Ökar Noggrannhet Modell Förpackningsstorlek
15528901 2,5 till 30 ml 0,5 ml 0,6 % (+/-0,180) BEAT-30 Varje
15518901 0,25 till 2,5 ml 0,05 ml 0,6 % (+/-0,015) BEAT-2,5 Varje
15538901 0,5 till 5 ml 0,1 ml 0,6 % (+/-0,030) BEAT-5 Varje
15548901 5 till 60 ml 1,0 ml 0,6 % (+/-0,0360) BEAT-60 Varje
15598891 1 till 10 ml 0,2 ml 0,6 % (+/-0,060) BEAT-10 Varje
15508901 10 till 100ml 2,0 ml 0,6 % (+/-0,600) BEAT-100 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15528901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5548.59 SEK
    1901.81 SEK / Paket med 1
    Save 3646.78 SEK
    65% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust och pålitlig dispensering; Fisherbrand™ Beatus Bottle Top Dispenser har återcirkulationsventil för att omdirigera vätskan i flaskan för bubbelfri dispensering utan förlust av reagens.
  • Med återcirkulationsventil
  • Justerbart tillförselmunstycke för att underlätta dispensering under alla laboratorieförhållanden
  • Specialdesignad volymjusteringsknapp, 180° rotation för enkel och enkel volyminställning
  • Specialdesignad adapter tillåter 360° rotation ger full flexibilitet
  • Fjäderlöst, PTFE-ventilförgreningsrör säkerställer hög kemisk kompatibilitet och klämfri ventilfunktion
  • PTFE-kolv med ETP O-ring säkerställer hög kemisk kompatibilitet och torkar mjuk, enkel kolvrörelse
  • Adaptrar som passar de flesta laboratoriereagensflaskorna
  • Kalibreringsverktyg tillhandahålls för bekväm och snabb omkalibrering av användaren i labbet
Specifikationer:
  • Kolv: PTFE och ETP
  • Ventilhus: PFA
  • Återcirkulationsventilhus: PFA
  • Ventilmontage: Borosilikatglas och säte
  • Urladdningsaggregat: PTFE
  • Leverans och inloppsrör: FEP
  • Kompatibilitet: Med alla reagens utom HF
Specifikationer
Noggrannhet 0,6 % (+/-0,180)
Produkttyp Dispenser för flaska
Autoklaveringsbar Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.)
Certifikat och efterlevnad ISO 8655 standarder
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 2,5 till 30 ml
Ökar 0,5 ml
Modell BEAT-30